Cyclobutylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60086-5G OR60086-1G
APOSOR60086-5GEA 1640 DKK
APOSOR60086-5G APOSOR60086-1G
Cyclobutylboronic acid
Cyclobutylboronic acid
Formel: C₄H₉BO₂
Smeltepunkt: 118…123 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06798108
CAS-nummer: 849052-26-2