4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR60085-1G
OR60085-5G
APOSOR60085-1GEA
1290
DKK
APOSOR60085-1G
APOSOR60085-5G
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
Formel:
C₆H₈BNO₃·H₂O Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD07186213 CAS-nummer: 1256355-26-6 |