2-Methylisonicotinic acid, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60082-1G OR60082-250MG OR60082-5G
APOSOR60082-1GEA 164 DKK
APOSOR60082-1G APOSOR60082-250MG APOSOR60082-5G
2-Methylisonicotinic acid, Technical Grade
2-Methylisonicotinic acid
Formel: C₇H₇NO₂
Smeltepunkt: 295…300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00513435
CAS-nummer: 4021-11-8