6-Amino-1-indanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR60076-1G OR60076-250MG
APOSOR60076-1GEA 218 DKK
APOSOR60076-1G APOSOR60076-250MG
6-Amino-1-indanone
6-Amino-1-indanone
Formel: C₉H₉NO
Smeltepunkt: 165 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00100747
CAS-nummer: 69975-65-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III