6-Isoquinolineboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60071-1G OR60071-250MG
APOSOR60071-1GEA 1770 DKK
APOSOR60071-1G APOSOR60071-250MG
6-Isoquinolineboronic acid 95%
6-Isoquinolineboronic acid
Formel: C₉H₈BNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10697418
CAS-nummer: 899438-92-7