2-Chlor-4-hydroxypyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60066-25G OR60066-5G OR60066-1G
APOSOR60066-25GEA 436 DKK
APOSOR60066-25G APOSOR60066-5G APOSOR60066-1G
2-Chlor-4-hydroxypyridin
2-Chloro-4-hydroxypyridine
Formel: C₅H₄ClNO
Smeltepunkt: 169…172 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01646108
CAS-nummer: 17368-12-6
EINECS: 241-399-3