1H-Indazole-7-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60064-1G OR60064-10G OR60064-5G
APOSOR60064-1GEA 218 DKK
APOSOR60064-1G APOSOR60064-10G APOSOR60064-5G
1H-Indazole-7-carboxylic acid 97%
1H-Indazole-7-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Smeltepunkt: 222…225 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06804572
CAS-nummer: 677304-69-7