1H-Indazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60062-1G OR60062-5G
APOSOR60062-1GEA 175 DKK
APOSOR60062-1G APOSOR60062-5G
1H-Indazole-5-carboxylic acid
1H-Indazole-5-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Smeltepunkt: 318…322 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06804570
CAS-nummer: 61700-61-6