3-Chloro-6-iodopyridazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60058-1G OR60058-100G
APOSOR60058-1GEA 0 DKK
APOSOR60058-1G APOSOR60058-100G
3-Chloro-6-iodopyridazine
3-Chloro-6-iodopyridazine
Formel: C₄H₂ClIN₂
Molekylvægt: 240.43 g/mol
Smeltepunkt: 110…120 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08275187
CAS-nummer: 135034-10-5