7-Amino-1-tetralon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 7-Amino-alpha-tetralone, 7-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
OR60056-1G OR60056-500MG
APOSOR60056-1GEA 1100 DKK
APOSOR60056-1G APOSOR60056-500MG
7-Amino-1-tetralon
7-Amino-1-tetralon
Formel: C₁₀H₁₁NO
Smeltepunkt: 138…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07369817
CAS-nummer: 22009-40-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III