4-iodbenzylalkohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Iodophenyl)methanol
OR60044-5G OR60044-10G OR60044-25G
APOSOR60044-5GEA 197 DKK
APOSOR60044-5G APOSOR60044-10G APOSOR60044-25G
4-iodbenzylalkohol
4-iodbenzylalkohol
Formel: C₇H₇IO
Molekylvægt: 234.04 g/mol
Smeltepunkt: 72…75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01732720
CAS-nummer: 18282-51-4