2-Chloropyridine-3-sulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR60041-250MG OR60041-1G
APOSOR60041-250MGEA 164 DKK
APOSOR60041-250MG APOSOR60041-1G
2-Chloropyridine-3-sulphonyl chloride 97%
2-Chloropyridine-3-sulphonyl chloride
Formel: C₅H₃Cl₂NO₂S
Smeltepunkt: 42…43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664916
CAS-nummer: 6684-06-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,II