3-Aminopropylphosphonic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60033-1G OR60033-5G
APOSOR60033-1GEA 494 DKK
APOSOR60033-1G APOSOR60033-5G
3-Aminopropylphosphonic acid
3-Aminopropylphosphonic acid
Formel: C3H10NO3P
Smeltepunkt: 294 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008222
CAS-nummer: 13138-33-5