(+/-)-Equol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(4-Hydroxyphenyl)chroman-7-ol, (R,S)-Equol, 4′,7-Dihydroxyisoflavane, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chroman, (±)-Equol, 4',7-Isoflavandiol, 3-(4-Hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-7-ol
OR60026-1G OR60026-5G
APOSOR60026-1GEA 197 DKK
APOSOR60026-1G APOSOR60026-5G
(+/-)-Equol
(+/-)-Equol
Formel: C₁₅H₁₄O₃
Molekylvægt: 242.27 g/mol
Smeltepunkt: 158…160 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016662
CAS-nummer: 94105-90-5