2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60023-1G OR60023-250MG
APOSOR60023-1GEA 164 DKK
APOSOR60023-1G APOSOR60023-250MG
2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
Molekylvægt: 158.5400 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06739041
CAS-nummer: 149849-92-3