4-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60016-1G OR60016-250MG
APOSOR60016-1GEA 753 DKK
APOSOR60016-1G APOSOR60016-250MG
4-Bromo-2-methyl-2H-indazole
4-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09870046
CAS-nummer: 590417-93-9