7-Amino-2-methylindazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60014-1G OR60014-5G OR60014-250MG
APOSOR60014-1GEA 186 DKK
APOSOR60014-1G APOSOR60014-5G APOSOR60014-250MG
7-Amino-2-methylindazole
7-Amino-2-methylindazole
Formel: C₈H₉N₃
Smeltepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03787880
CAS-nummer: 90223-02-2