2-Hydroxy-5-pyridinboronsyrepinacolester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-ol, 6-Hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
OR60007-1G OR60007-5G
APOSOR60007-1GEA 426 DKK
APOSOR60007-1G APOSOR60007-5G
2-Hydroxy-5-pyridinboronsyrepinacolester
2-Hydroxy-5-pyridinboronsyrepinacolester
Formel: C₁₁H₁₆BNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06795671
CAS-nummer: 1054483-78-1