1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60006-100G OR60006-25G OR60006-5G
APOSOR60006-100GEA 645 DKK
APOSOR60006-100G APOSOR60006-25G APOSOR60006-5G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₂₃BN₂O₃
Smeltepunkt: 74…78 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09037501
CAS-nummer: 903550-26-5