1-Methyl-2-benzimidazolinone 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,3-Dihydro-1-methyl-2H-benzimidazol-2-one, 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
OR60004-1G OR60004-25G OR60004-5G
APOSOR60004-1GEA 284 DKK
APOSOR60004-1G APOSOR60004-25G APOSOR60004-5G
1-Methyl-2-benzimidazolinone 96%
1-Methyl-2-benzimidazolinone
Formel: C₈H₈N₂O
Smeltepunkt: 192…196 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00142654
CAS-nummer: 1849-01-0