6-Amino-2,4-xylenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-4,6-dimethylphenol
OR60001-1G OR60001-5G
APOSOR60001-1GEA 317 DKK
APOSOR60001-1G APOSOR60001-5G
6-Amino-2,4-xylenol 98%
6-Amino-2,4-xylenol
Formel: C₈H₁₁NO
Smeltepunkt: 130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007691
CAS-nummer: 41458-65-5