(R)-(-)-sec-Butylamin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (R)-(-)-2-Butylamine, (R)-(-)-2-Aminobutane
OR59999-1G OR59999-250MG OR59999-5G
APOSOR59999-1GEA 1040 DKK
APOSOR59999-1G APOSOR59999-250MG APOSOR59999-5G
(R)-(-)-sec-Butylamin
(R)-(-)-sec-Butylamin
Formel: C₄H₁₁N
Kogepunkt: 63 °C
Massefylde: 0,722 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –19 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064416
CAS-nummer: 13250-12-9
UN nummer: 2733
ADR: 3+8,II