2-Chlor-3-nitrotoluen 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59989-1G OR59989-5G OR59989-10G OR59989-25G
APOSOR59989-1GEA 110 DKK
APOSOR59989-1G APOSOR59989-5G APOSOR59989-10G APOSOR59989-25G
2-Chlor-3-nitrotoluen 95%
2-Chlor-3-nitrotoluen
Formel: C₇H₆ClNO₂
Kogepunkt: 147 °C/25mmHg
Smeltepunkt: 19…21 °C
Massefylde: 1,298 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134653
CAS-nummer: 3970-40-9
UN nummer: 2433
ADR: 6.1,III