Glyoxal dimethyl acetal 60% i vandigopløsning
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR59985-100G
OR59985-500G
OR59985-5G
APOSOR59985-100GEA
889
DKK
APOSOR59985-100G
APOSOR59985-500G
APOSOR59985-5G
Glyoxal dimethyl acetal 60% i vandigopløsning
Glyoxal dimethyl acetal
Formel:
OHCCH(OCH₃)₂ Kogepunkt: 100…102 °C/759mmHg Massefylde: 1,15 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 77 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00134410 CAS-nummer: 51673-84-8 |