2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR59982-1G OR59982-5G
APOSOR59982-1GEA 861 DKK
APOSOR59982-1G APOSOR59982-5G
2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride 95%
2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride
Formel: C₅H₉ClO₃
Kogepunkt: 71…75 °C/10mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02094014
CAS-nummer: 16024-55-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,II