Tetrahydro-2H-pyran-4-carbothioamide 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59976-1G OR59976-250MG
APOSOR59976-1GEA 2460 DKK
APOSOR59976-1G APOSOR59976-250MG
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbothioamide 90%
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbothioamide
Formel: C₆H₁₁NOS
Smeltepunkt: 162…167 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10700048
CAS-nummer: 88571-77-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III