3-Brombenzoylchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: m-Bromobenzoyl chloride, 3-Bromobenzoylchloride
OR59972-25G OR59972-5G
APOSOR59972-25GEA 305 DKK
APOSOR59972-25G APOSOR59972-5G
3-Brombenzoylchlorid
3-Brombenzoylchlorid
Formel: C₇H₄BrClO
Molekylvægt: 219.46 g/mol
Kogepunkt: 247…251 °C
Massefylde: 1.662 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000669
CAS-nummer: 1711-09-7
EINECS: 216-978-9
UN nummer: 3265
ADR: 8 III