(2,3-Dichlorphenyl)eddikesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,3-Dichlorophenylacetic acid
OR59959-100G OR59959-25G
APOSOR59959-100GEA 866 DKK
APOSOR59959-100G APOSOR59959-25G
(2,3-Dichlorphenyl)eddikesyre
(2,3-Dichlorphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Smeltepunkt: 130…135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861393
CAS-nummer: 10236-60-9