5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59937-5G OR59937-10G
APOSOR59937-5GEA 872 DKK
APOSOR59937-5G APOSOR59937-10G
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₄
Kogepunkt: 177…180 °C/12mmHg
Smeltepunkt: 67…69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010442
CAS-nummer: 29865-90-5