trans-2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR59934-25G OR59934-5G
APOSOR59934-25GEA 889 DKK
APOSOR59934-25G APOSOR59934-5G
trans-2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
trans-2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Smeltepunkt: 86…88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001292
CAS-nummer: 939-90-2