1-Methyl-1H-indazol-7-ylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59931-1G OR59931-5G OR59931-250MG
APOSOR59931-1GEA 491 DKK
APOSOR59931-1G APOSOR59931-5G APOSOR59931-250MG
1-Methyl-1H-indazol-7-ylamine
1-Methyl-1H-indazol-7-ylamine
Formel: C₈H₉N₃
Smeltepunkt: 131…133 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09870043
CAS-nummer: 41926-06-1