5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Bromo-7-azaindole
OR59927-25G OR59927-100G
APOSOR59927-25GEA 404 DKK
APOSOR59927-25G APOSOR59927-100G
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₇H₅BrN₂
Smeltepunkt: 178…179 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659677
CAS-nummer: 183208-35-7