5-Chloro-2-iodopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59920-5G OR59920-1G OR59920-10G
APOSOR59920-5GEA 218 DKK
APOSOR59920-5G APOSOR59920-1G APOSOR59920-10G
5-Chloro-2-iodopyridine
5-Chloro-2-iodopyridine
Formel: C₅H₃ClIN
Smeltepunkt: 85…87 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07368864
CAS-nummer: 244221-57-6