2-Bromo-5-methoxyaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59916-100G OR59916-25G OR59916-5G
APOSOR59916-100GEA 861 DKK
APOSOR59916-100G APOSOR59916-25G APOSOR59916-5G
2-Bromo-5-methoxyaniline 97%
2-Bromo-5-methoxyaniline
Formel: C₇H₈BrNO
Molekylvægt: 202.0500 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070741
CAS-nummer: 59557-92-5