Diethyl ethylidenemalonate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Diethyl 2-ethylidenemalonate
OR59915-10G OR59915-25G
APOSOR59915-10GEA 578 DKK
APOSOR59915-10G APOSOR59915-25G
Diethyl ethylidenemalonate 95+%
Diethyl ethylidenemalonate
Formel: C₉H₁₄O₄
Kogepunkt: 115…118 °C/17mmHg
Massefylde: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009145
CAS-nummer: 1462-12-0