(3-Chlorphenyl)eddikesyre 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chlorophenylacetic acid
OR5991-100G OR5991-25G OR5991-500G
APOSOR5991-100GEA 317 DKK
APOSOR5991-100G APOSOR5991-25G APOSOR5991-500G
(3-Chlorphenyl)eddikesyre 98+%
(3-Chlorphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Smeltepunkt: 76…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004332
CAS-nummer: 1878-65-5
EINECS: 217-520-0