(3,4,5-Trimethoxyphenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid
OR5990-100G OR5990-5G
APOSOR5990-100GEA 1140 DKK
APOSOR5990-100G APOSOR5990-5G
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)eddikesyre 98%
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH
Smeltepunkt: 117…120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004336
CAS-nummer: 951-82-6
EINECS: 213-456-2