2-Amino-4-chlorothiazole-5-carbaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59894-1G OR59894-5G OR59894-10G
APOSOR59894-1GEA 251 DKK
APOSOR59894-1G APOSOR59894-5G APOSOR59894-10G
2-Amino-4-chlorothiazole-5-carbaldehyde 98%
2-Amino-4-chlorothiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₄H₃ClN₂OS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00204993
CAS-nummer: 76874-79-8