Cyclopropylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR59893-25G OR59893-5G
APOSOR59893-25GEA 1750 DKK
APOSOR59893-25G APOSOR59893-5G
Cyclopropylacetic acid
Cyclopropylacetic acid
Formel: C₅H₈O₂
Kogepunkt: 189…191 °C
Massefylde: 1,076 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041544
CAS-nummer: 5239-82-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,II