4-Brom-2,6-xylenol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59890-100G OR59890-25G OR59890-500G
APOSOR59890-100GEA 349 DKK
APOSOR59890-100G APOSOR59890-25G APOSOR59890-500G
4-Brom-2,6-xylenol 95+%
4-Brom-2,6-xylenol
Formel: C₈H₉BrO
Smeltepunkt: 74…79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002314
CAS-nummer: 2374-05-2
EINECS: 219-153-1