(3,4-Dimethoxyphenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5989-100G OR5989-25G OR5989-500G
APOSOR5989-100GEA 226 DKK
APOSOR5989-100G APOSOR5989-25G APOSOR5989-500G
(3,4-Dimethoxyphenyl)eddikesyre 98%
(3,4-Dimethoxyphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Smeltepunkt: 97…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004335
CAS-nummer: 93-40-3