5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59876-25G OR59876-5G
APOSOR59876-25GEA 251 DKK
APOSOR59876-25G APOSOR59876-5G
5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formel: C₂H₂BrN₃S
Smeltepunkt: 178…182 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00464325
CAS-nummer: 37566-39-5