(2-Hydroxyphenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Hydroxyphenylacetic acid
OR5987-25G OR5987-100G OR5987-500G
APOSOR5987-25GEA 164 DKK
APOSOR5987-25G APOSOR5987-100G APOSOR5987-500G
(2-Hydroxyphenyl)eddikesyre 98%
(2-Hydroxyphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₄OH)CH₂COOH
Molekylvægt: 152.15 g/mol
Kogepunkt: 328
Smeltepunkt: 145…147 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004323
CAS-nummer: 614-75-5
EINECS: 210-393-2