Azetidine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59858-1G OR59858-25G OR59858-5G
APOSOR59858-1GEA 371 DKK
APOSOR59858-1G APOSOR59858-25G APOSOR59858-5G
Azetidine hydrochloride 95%
Azetidine hydrochloride
Formel: C₃H₈ClN
Smeltepunkt: 300 °C
Flammepunkt: 152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191762
CAS-nummer: 36520-39-5