2,5-Dichlorbenzoylchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR59857-1G OR59857-250MG
APOSOR59857-1GEA 186 DKK
APOSOR59857-1G APOSOR59857-250MG
2,5-Dichlorbenzoylchlorid
2,5-Dichlorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₃O
Kogepunkt: 95 °C/11,2mmHg
Smeltepunkt: 23 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00035821
CAS-nummer: 2905-61-5
EINECS: 220-812-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III