Methyl4-methoxy-2-nitrobenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 4-methoxy-2-nitrobenzoate, 4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester
OR59844-1G OR59844-5G OR59844-25G
APOSOR59844-1GEA 164 DKK
APOSOR59844-1G APOSOR59844-5G APOSOR59844-25G
Methyl4-methoxy-2-nitrobenzoat
Methyl4-methoxy-2-nitrobenzoat
Formel: C₉H₉NO₅
Molekylvægt: 211.17 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658482
CAS-nummer: 181871-73-8