Methyl4-methoxy-2-nitrobenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR59844-1G
OR59844-5G
OR59844-25G
APOSOR59844-1GEA
164
DKK
APOSOR59844-1G
APOSOR59844-5G
APOSOR59844-25G
Methyl4-methoxy-2-nitrobenzoat
Methyl4-methoxy-2-nitrobenzoat
Formel:
C₉H₉NO₅ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06658482 CAS-nummer: 181871-73-8 |