4-Hydrazinoquinoline hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59842-1G OR59842-250MG OR59842-5G
APOSOR59842-1GEA 2730 DKK
APOSOR59842-1G APOSOR59842-250MG APOSOR59842-5G
4-Hydrazinoquinoline hydrochloride
4-Hydrazinoquinoline hydrochloride
Formel: C₉H₁₀ClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861876
CAS-nummer: 68500-41-4