2-Amino-6-methoxypyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5984-1G OR5984-25G OR5984-5G
APOSOR5984-1GEA 164 DKK
APOSOR5984-1G APOSOR5984-25G APOSOR5984-5G
2-Amino-6-methoxypyridine
2-Amino-6-methoxypyridine
Formel: C₆H₈N₂O
Molekylvægt: 124.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972542
CAS-nummer: 17920-35-3