2-(Methylsulphonyl)pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59838-1G OR59838-5G OR59838-25G
APOSOR59838-1GEA 230 DKK
APOSOR59838-1G APOSOR59838-5G APOSOR59838-25G
2-(Methylsulphonyl)pyrimidine
2-(Methylsulphonyl)pyrimidine
Formel: C₅H₆N₂O₂S
Smeltepunkt: 72…75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06795939
CAS-nummer: 14161-09-2